VWR® Basic, Manchettes de protection
VWR® Basic, Manchettes de protection
bleu, 400 mm
N° de catalogue 113-9078
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Manchettes de protection
N° de catalogue 113-9078
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Manchettes de protection
VWR® Basic, Manchettes de protection
bleu, 400 mm
Prix
93,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ces manchettes de protection jetables sont fabriquées à partir de feuille PE.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles dans différentes couleurs
L×l : 400×200 mm
Épaisseur : 20 ou 40 µm
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Longueur:
    400 mm
  • Seq:
    06