VISOCOLOR® Test colorimétrique, Détergents
VISOCOLOR® ECO Détergents cationiques, Réactifs pour 50 déterminations, échelle de couleurs et accessoires dans une boîte, 0 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 • 20 mg/L CTAB, Bleu de bromophénol, Visual, 239×135×47 mm (Including packaging), 50, 1
Réactifs pour la détermination des détergents dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Analyse eau de mer : Oui
Substances dangereuses: Oui
:
- Méthode chimique:Bleu de bromophénol
- Cdt:1
- Désignation:VISOCOLOR® ECO Détergents cationiques
- Dimensions:239×135×47 mm (Including packaging)
- Pour appareil:Visual
- Tests par set:50
- Plage de mesure:0 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 • 20 mg/L CTAB
- Contenu:Réactifs pour 50 déterminations, échelle de couleurs et accessoires dans une boîte
- Cat. No.:MANA931051
- Durée de conservation (mois):24
- Poids:510 g (Conditionnement inclus)
- Plateforme:Colorimetric test kits
- Modèle:MANA931051
- Température de stockage:15...25 °C