HPLC-précolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR Sphinx RP longueur: 15 µm, DI: 32 mm paquet de 1 pièce - utilisable avec les colonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - Se monte avec l'adaptateur de précolonne VP 32 mm (Ref. 718253) 1 * 1 Pce
Catalog # MANA762392.320
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together