ContactUsLinkComponent
HPLC-précolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR C18 Gravity-SB longueur : 15 mm, DI : 32 mm paquet de 1 pièces - utilisable avec les c olonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - Se monte avec l'adaptateur de précolonne VP 32 mm (REF 718253) 1 * 1 Pce
N° de catalogue MANA762355.320
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
HPLC-précolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR C18 Gravity-SB longueur : 15 mm, DI : 32 mm paquet de 1 pièces - utilisable avec les c olonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - Se monte avec l'adaptateur de précolonne VP 32 mm (REF 718253) 1 * 1 Pce
N° de catalogue MANA762355.320
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together