HPLC-précolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR C18 Pyramid longueur: 15 µm, DI: 32 mm paquet de 1 pièce - utilisable avec les colonne s HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - Se monte avec l'adaptateur de précolonne VP 32 mm (Ref. 718253) 1 * 1 Pce
N° de catalogue MANA762293.320
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together