ContactUsLinkComponent
NucleoSpin 96 DNA Plasma Core Kit(4 x 96) 4 x 96 preps pour la purification d'ADN à partir du plasma sanguin, Tampons PMA, PML, PMB, PMW1, PMW2, PME, Proteinase K Plaques NucleoSpin 96 Plasma __UN 1993 Liquide inflammable, n.s.a. (ethanol, 1 * 384 Pce
N° de catalogue MANA740874.4
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
undefined
NucleoSpin 96 DNA Plasma Core Kit(4 x 96) 4 x 96 preps pour la purification d'ADN à partir du plasma sanguin, Tampons PMA, PML, PMB, PMW1, PMW2, PME, Proteinase K Plaques NucleoSpin 96 Plasma __UN 1993 Liquide inflammable, n.s.a. (ethanol, 1 * 384 Pce
N° de catalogue MANA740874.4
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together