NucleoSpin 96 DNA Plasma(4 x 96) 4 x 96 preps pour la purification d'ADN à partir du plasma sanguin, Tampons PMA, PML, PMB, PMW1, PM W2, PME, Proteinase K Plaques NucleoSpin 96 Plasma, blocs de 24 puit carrés, blocs de puits rondes, protocole __UN 1 * 384 Pce
N° de catalogue MANA740873.4
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together