ContactUsLinkComponent
NucleoBond PC Prep 100 (1) 1 prep pour l'isolation à grande échelle d'ADN plasmidique endotoxin-free Tampons S1-EF, S2-EF, S3-EF, N2-EF, N3-EF, N4-EF, N5-EF, TE-EF, H2O-EF, RNase A, 1 colonne NucleoBond AX Prep-100, 3 colonnes NucleoBond AX 100, si 1 * 1 Pce
N° de catalogue MANA740594
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
undefined
NucleoBond PC Prep 100 (1) 1 prep pour l'isolation à grande échelle d'ADN plasmidique endotoxin-free Tampons S1-EF, S2-EF, S3-EF, N2-EF, N3-EF, N4-EF, N5-EF, TE-EF, H2O-EF, RNase A, 1 colonne NucleoBond AX Prep-100, 3 colonnes NucleoBond AX 100, si 1 * 1 Pce
N° de catalogue MANA740594
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together