ContactUsLinkComponent
NucleoSpin DNA Stool(50) 50 preps pour la purification d'ADN génomique d´éhantillons de selles Tampons ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, SE, Colonnes NucleoSpin ADN Stool, tubes de billes Type A, NucleoSpin Stool Filtres, tubes collecteurs, protocole EQ Qu 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA740472.50
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
undefined
NucleoSpin DNA Stool(50) 50 preps pour la purification d'ADN génomique d´éhantillons de selles Tampons ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, SE, Colonnes NucleoSpin ADN Stool, tubes de billes Type A, NucleoSpin Stool Filtres, tubes collecteurs, protocole EQ Qu 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA740472.50
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together