ContactUsLinkComponent
NucleoSpin DNA Stool(250) 250 preps pour la purification d'ADN génomique d´éhantillons de selles Tampons ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, SE , Colonnes NucleoSpin ADN Stool, tubes de billes Type A, NucleoSpin Stool Filtres, tubes collecteurs, protocole __U 1 * 250 Pce
N° de catalogue MANA740472.250
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
undefined
NucleoSpin DNA Stool(250) 250 preps pour la purification d'ADN génomique d´éhantillons de selles Tampons ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, SE , Colonnes NucleoSpin ADN Stool, tubes de billes Type A, NucleoSpin Stool Filtres, tubes collecteurs, protocole __U 1 * 250 Pce
N° de catalogue MANA740472.250
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together