ContactUsLinkComponent
NucleoSnap Finisher Midi (50 preps) 50 preps pour la purification des éluats d'ADN plasmidique des NucleoBond PC 100 et Xtra Midi(EF ) préparations - Colonnes NucleoSnap Finisher, tubes collecteurs, Tampons FB, A4, H2O-EF, Protocole 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA740434.50
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
undefined
NucleoSnap Finisher Midi (50 preps) 50 preps pour la purification des éluats d'ADN plasmidique des NucleoBond PC 100 et Xtra Midi(EF ) préparations - Colonnes NucleoSnap Finisher, tubes collecteurs, Tampons FB, A4, H2O-EF, Protocole 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA740434.50
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together