ContactUsLinkComponent
NucleoSpin Plasmid sans capuchon (240) 240 preps pour l'isolation d'ADN plasmidique Tampons A1, A2, A3, A4, AW, AE, RNase A Colonnes NucleoSpin Plasmid sans capuchon __UN 1993 Liquide inflammable, n.s.a. (2-propanol en mélange) 3 III 1 * 240 Pce
N° de catalogue MANA740499.240C
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
undefined
NucleoSpin Plasmid sans capuchon (240) 240 preps pour l'isolation d'ADN plasmidique Tampons A1, A2, A3, A4, AW, AE, RNase A Colonnes NucleoSpin Plasmid sans capuchon __UN 1993 Liquide inflammable, n.s.a. (2-propanol en mélange) 3 III 1 * 240 Pce
N° de catalogue MANA740499.240C
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together