ContactUsLinkComponent
NucleoSpin Plasmid Transfection-grade(50) 50 preps pour l'isolation d'ADN plasmidique Tampons A1, A2, A3, A4, AW, AE RNase A Colonne s NucleoSpin Plasmid TG, tubes collecteurs NucleoSpin Protocole pas de marchandises dangereuses selon les directives 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA740490.50
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
undefined
NucleoSpin Plasmid Transfection-grade(50) 50 preps pour l'isolation d'ADN plasmidique Tampons A1, A2, A3, A4, AW, AE RNase A Colonne s NucleoSpin Plasmid TG, tubes collecteurs NucleoSpin Protocole pas de marchandises dangereuses selon les directives 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA740490.50
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together