Indicateurs d'humidité
Indicateurs d'humidité
Water finder test paper for traces of water; Platform: Qualitative test paper; Water - white → pink/lavender
N° de catalogue MANA90630
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
Indicateurs d'humidité
N° de catalogue MANA90630
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Indicateurs d'humidité
Indicateurs d'humidité
Water finder test paper for traces of water; Platform: Qualitative test paper; Water - white → pink/lavender
Prix
65,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 m
Product Details & Documents
Ce test permet de déterminer rapidement et facilement l'humidité relative de l'air. Le papier est simplement exposé à l'atmosphère concernée. Lorsque la couleur du papier ne change plus, l'humidité peut être lue.
  • Toujours prêt à l'emploi : Aucun accessoire nécessaire pour l'évaluation.
  • La couleur passe du rose au bleu pour les indicateurs d'humidité et du jaune au rouge pour les indicateurs d'humidité sans chlorure de cobalt.
Les produits sensibles à l'humidité, notamment les systèmes électroniques et optiques, doivent être stockés à une faible humidité atmosphérique. Ils sont généralement emballés dans des sacs plastiques scellés avec un dessiccant. Les indicateurs d'humidité permettent de vérifier l'activité du dessiccant et de maintenir efficacement l'humidité à l'écart des produits.
Certificeringen:
Levering:
Verpakking:
Spécifications
  • Désignation:
    Water finder test paper for traces of water; Platform: Qualitative test paper; Water - white → pink/lavender
  • Cat. No.:
    MANA90630
  • Durée de conservation:
    2 Years
  • Largeur:
    14 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.