Bouchons à vis
65 mm, 1000/1500/2000 ml
N° de catalogue 215-4246
Fournisseur: Kautex
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-BD, naturel.
- Bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Anti-fuites
Documents
Spécifications
- Filetage:65 mm
- Pour flacons:1000/1500/2000 ml