Bouchons à vis
32 mm, 50/100 ml
N° de catalogue 215-4243
Fournisseur: Kautex
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-BD, naturel.
- Bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Anti-fuites
Documents
Spécifications
- Filetage:32 mm
- Pour flacons:50/100 ml