ContactUsLinkComponent
elma tec clean A3 Convient pour toutes les surfaces telles qu’acier inoxydable, acier, autres métaux ferreux, titane et métaux précieux, après un traitement mécanique. 1 * 25 L
N° de catalogue ELMA8000120
Fournisseur:  ELMA SCHMIDBAUER
elma tec clean A3 Convient pour toutes les surfaces telles qu’acier inoxydable, acier, autres métaux ferreux, titane et métaux précieux, après un traitement mécanique. 1 * 25 L
N° de catalogue ELMA8000120
Fournisseur:  ELMA SCHMIDBAUER
Frequently Bought Together