VWR® Basic, Combinaisons, double fermeture à glissière
blanc, XXL
N° de catalogue 113-9013
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons, double fermeture à glissière
N° de catalogue 113-9013
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec col, sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce tissu léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
- Col
- Fermeture à glissière (double sens)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Coverall Collar with Zip Dual Direction
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Taille de confection:XXL
- Couleur:blanc
- Seq:04
- Cat. No.:113-9013
- Poids:40 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire|Industriel