VWR® Basic, Combinaisons, double fermeture à glissière
blanc, M
N° de catalogue 113-9010
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons, double fermeture à glissière
N° de catalogue 113-9010
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec col, sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce tissu léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
- Col
- Fermeture à glissière (double sens)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Packaging: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Spécifications
- Taille de confection:M
- Couleur:blanc
- Seq:01
- Cat. No.:113-9010
- Poids:40 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire|Industriel