VWR® Basic, Combinaisons
bleu, 3XL
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec col, sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce textile léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
- Col
- Fermeture à glissière (sens unique)
- Poignets élastiques
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Packaging: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
CoC VWR Overalls coc_VWRI113-9002_12020256 coc_VWRI113-9002_28320258 coc_VWRI113-9003_05120239 coc_VWRI113-9003_28320258
More
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Taille de confection:3XL
- Couleur:bleu
- Seq:08
- Cat. No.:113-9009
- Poids:40 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire