VWR® Basic, Combinaisons
VWR® Basic, Combinaisons
blanc, L
Catalog # 113-9002
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons
Catalog # 113-9002
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons
VWR® Basic, Combinaisons
blanc, L
Price
125,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec col, sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce textile léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
  • Col
  • Fermeture à glissière (sens unique)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Packaging: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Specifications
  • Taille de confection:
    L
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    113-9002
  • Poids:
    40 g/m²
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Laboratoire