VWR® Basic, Blouses, fermeture à glissière
blanc, XXL, 112 cm
113-9001
Ces blouses à usage unique sont fabriquées dans un tissu en polypropylène spunbond (SPP) respirant, léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Fermeture éclair
- Poignets élastiques
- Manches raglan
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
- Taille de confection:XXL
- Couleur:blanc
- Longueur:112 cm
- Seq:02
- Cat. No.:113-9001
- Poids:40 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches