VWR® Basic, Blouses, fermeture à glissière
blanc, XL, 108 cm
N° de catalogue 113-9000
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces blouses à usage unique sont fabriquées dans un tissu en polypropylène spunbond (SPP) respirant, léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Fermeture éclair
- Poignets élastiques
- Manches raglan
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Emballage: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Zip
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Taille de confection:XL
- Couleur:blanc
- Longueur:108 cm
- Seq:01
- Cat. No.:113-9000
- Poids:40 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches