VWR® Basic, Blouses
blanc, XL, 108 cm
N° de catalogue 113-8996
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Blouses
N° de catalogue 113-8996
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Blouses
VWR® Basic, Blouses
blanc, XL, 108 cm
Prix
189,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Ces blouses à usage unique sont fabriquées dans un tissu en polypropylène spunbond (SPP) respirant, léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Fermeture par boutons-pression
  • Poignets élastiques
  • Manches raglan
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
 : 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Spécifications
  • Taille de confection:
    XL
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    108 cm
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    113-8996
  • Poids:
    40 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec boutons pression
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Laboratoire
  • Genre:
    Unisex
  • Poches:
    sans poches