VWR® Basic, Blouses
blanc, L, 104 cm
N° de catalogue 113-8995
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces blouses à usage unique sont fabriquées dans un tissu en polypropylène spunbond (SPP) respirant, léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Fermeture par boutons-pression
- Poignets élastiques
- Manches raglan
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Emballage: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Snap
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Taille de confection:L
- Couleur:blanc
- Longueur:104 cm
- Seq:01
- Cat. No.:113-8995
- Poids:40 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches