VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
blanc, XXL, 112 cm
N° de catalogue 113-8941
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
N° de catalogue 113-8941
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP
blanc, XXL, 112 cm
Prix
172,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Ces blouses pour visiteurs sont à usage unique; avec col, elles sont fabriquées en SPP non tissé.
  • Fermeture par bouton-pression
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 30 g/m²
 : 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Spécifications
  • Taille de confection:
    XXL
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    112 cm
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    113-8941
  • Poids:
    30 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec boutons pression
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Laboratoire
  • Genre:
    Unisex
  • Poches:
    sans poches