VWR® Basic, Surchaussures, SPP
Semelles antidérapantes, bleu, U*, 170 mm, 410 mm
N° de catalogue 113-9053
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu SPP non tissé.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles avec des semelles antidérapantes
L×h : 410×170 mm
Poids : 40 g/m²
* Taille unique
Packaging: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 3 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Spécifications
- Pointure:U*
- Couleur:bleu
- Désignation:Semelles antidérapantes
- Hauteur:170 mm
- Longueur:410 mm
- Seq:03