VWR® Basic, Couvre-barbes
blanc
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces couvre-barbes à usage unique sont fabriqués à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles en blanc ou bleu
Poids : 10 g/m²
Emballage: 100 unités/sachet, 10 sachets/caisse.
Documents
CoC VWR® Basic, Beard Covers coc_VWRI113-8902_05120239 coc_VWRI113-8902_19120256 COC_VWRI113-8902_22920201 coc_VWRI113-8902_24120241
Plus
Food contact certificate F
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Beard Cover
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Couleur:blanc
- Cat. No.:113-8902
- Poids:10 g/m²