VWR® Basic, Charlottes, détectables
rouge, 530 mm
N° de catalogue 113-8898
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Double élastique
- Détectables aux détecteurs de métaux, ce qui est parfait pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
Poids : 10 g/m²
Packaging: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Food Contact Certificate
Additional Product Details
TDS Mob Caps, Detectable
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Spécifications
- Ø:530 mm
- Couleur:rouge
- Cat. No.:113-8898
- Poids:10 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Alimentaire