VWR® Basic, Charlottes, détectables
VWR® Basic, Charlottes, détectables
blanc, 530 mm
N° de catalogue 113-8895
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Charlottes, détectables
N° de catalogue 113-8895
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Charlottes, détectables
VWR® Basic, Charlottes, détectables
blanc, 530 mm
Prix
88,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Double élastique
  • Détectables aux détecteurs de métaux, ce qui est parfait pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
Poids : 10 g/m²
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Spécifications
  • Ø:
    530 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Cat. No.:
    113-8895
  • Poids:
    10 g/m²
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Alimentaire