VWR® Basic, Charlottes, double élastique
blanc, 530 mm
  113-8863
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
  113-8863
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
blanc, 530 mm
60,80 €
1 * 1.000 ST
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Free from natural rubber latex
  • Double elastic
  • Available in a wide range of colours
Poids: 10 g/m²
 : 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
  • Ø:
    530 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    01