VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
orange, 580 mm
Catalog # 113-8861
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
Catalog # 113-8861
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
orange, 580 mm
Price
49,70 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ces charlottes plissées à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Élastique unique
  • Disponibles dans une gamme complète de couleurs
Poids : 10 g/m²
Packaging: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Specifications
  • Ø:
    580 mm
  • Couleur:
    orange