VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
rouge, 580 mm
N° de catalogue 113-8859
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces charlottes plissées à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Élastique unique
- Disponibles dans une gamme complète de couleurs
Poids : 10 g/m²
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
CoC VWR® Basic Single Elastic Mob Caps CoC_VWRI113-8850_D9210303 CoC_VWRI113-8851_59181359 COC_VWRI113-8856_D9220261 COC_VWRI113-8856_D9230491
Food Contact Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
TDS Mob Caps, Single Elastic
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Ø:580 mm
- Couleur:rouge