VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
blanc, 580 mm
Catalog # 113-8856
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces charlottes plissées à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Élastique unique
- Disponibles dans une gamme complète de couleurs
Poids : 10 g/m²
Packaging: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Specifications
- Ø:580 mm
- Couleur:blanc