0
0,00 €
Saisie de commande
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Cryo Boîtes, PP, noires, pour 81 tubes 1,2 – 2 mL de Ø 12,8 mm, grille 9 x 9, dimensions 133 x 133 x 52 mm 1 * 5 Pce
RATI5120015
:
RATIOLAB
Cryo Boîtes, PP, noires, pour 81 tubes 1,2 – 2 mL de Ø 12,8 mm, grille 9 x 9, dimensions 133 x 133 x 52 mm 1 * 5 Pce
RATI5120015
:
RATIOLAB
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
VWR®, Marqueurs de laboratoire
: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
: Corning
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
Tubes de microcentrifugeuse Eppendorf® Protein LoBind®
: EPPENDORF
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Boîtes de Petri, PS
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Kits for Precellys®
: Bertin Instruments