Plaque PCR 96 puits twin.tec LoBind jupé incoloré avec code à barres 1 * 25 Pce
N° de catalogue EPPE0030129.539
Fournisseur: EPPENDORF
Plaque PCR 96 puits twin.tec LoBind jupé incoloré avec code à barres 1 * 25 Pce
N° de catalogue EPPE0030129.539
Fournisseur: EPPENDORF
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Fournisseur: VWR Collection
Tubes de microcentrifugeuse Eppendorf® Protein LoBind®
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Cuillères d'échantillonnage
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Fournisseur: VWR Collection
Cuves à usage unique
Fournisseur: Brand
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Fournisseur: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Fournisseur: Corning
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection