Kits for Precellys®
Kits for Precellys®
Broyage de tissus Precellys®, un mélange de billes de céramique (oxyde de zirconium) de 2,8 mm et de 5,0 mm, 25 préparations dans des tubes standard de 15 ml avec joint torique, Échantillons les plus durs, CKMIX50/15 ml
N° de catalogue 432-0309
Fournisseur:   Bertin Instruments
Kits for Precellys®
N° de catalogue 432-0309
Fournisseur:  Bertin Instruments
Kits for Precellys®
Kits for Precellys®
Broyage de tissus Precellys®, un mélange de billes de céramique (oxyde de zirconium) de 2,8 mm et de 5,0 mm, 25 préparations dans des tubes standard de 15 ml avec joint torique, Échantillons les plus durs, CKMIX50/15 ml
Prix
206,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorganisms or soil.
  • More than 30 different lysing matrixes
  • Reinforced tubes are suitable for use at the maximum energy levels
  • Easy-handling features allow the Precellys to be used without any advanced training
These kits are specifically for sample preparation for Precellys homogenisers. They can process any type of sample. Choosing the appropriate lysing kit maximises the quantity and quality of extraction by decreasing the process time and limiting the heat generated.
Reinforced tubes have thicker walls and their top contains an o-ring to make it more resistant.
Spécifications
  • Désignation:
    Broyage de tissus Precellys®, un mélange de billes de céramique (oxyde de zirconium) de 2,8 mm et de 5,0 mm, 25 préparations dans des tubes standard de 15 ml avec joint torique
  • Type:
    CKMIX50/15 ml
  • Pour:
    Échantillons les plus durs