Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 10 ml measuring pipettes, Soie de porc, 100 mm, 12 mm, Fil, 400 mm
N° de catalogue HECH42589010
Assistent® Pipette Brushes
N° de catalogue HECH42589010
Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 10 ml measuring pipettes, Soie de porc, 100 mm, 12 mm, Fil, 400 mm
Prix
3,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
  • Galvanised wire handle
  • Available with natural or nylon bristles
Documents
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Soie de porc
  • Ø tête de la brosse:
    12 mm
  • Handle material:
    Fil
  • Désignation:
    Pipette brush for 10 ml measuring pipettes
  • Seq:
    03
  • Longueur totale:
    400 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    100 mm