Precision thermometers
Precision thermometers
Precision thermometer, white, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Red, 6,5 mm
N° de catalogue AMARM247302-FL
Fournisseur:   Amarell
Precision thermometers
N° de catalogue AMARM247302-FL
Fournisseur:  Amarell
Precision thermometers
Precision thermometer, white, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Red, 6,5 mm
Prix
93,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem and total immersion
Certifications: Supplied with DIN 12785 certificate.
Documents
Spécifications
  • Ø:
    6,5 mm
  • Désignation:
    Precision thermometer, white
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Précision:
    ±0,5 °C
  • Remplissage:
    Red
  • Plage de mesure:
    +50...+150 °C