Precision thermometer
Precision thermometer
Dropping point thermometer, 0…+110 °C, ±1 °C, 240 mm, Red special liquid, 10 mm
N° de catalogue AMARM235000-FL
Fournisseur:   Amarell
Precision thermometer
N° de catalogue AMARM235000-FL
Fournisseur:  Amarell
Precision thermometer
Dropping point thermometer, 0…+110 °C, ±1 °C, 240 mm, Red special liquid, 10 mm
Prix
63,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dropping point thermometers according to Ubbelohde.
  • Richter-top finish
  • Colourless, prismatic capillary
  • Red or gallium filled
These enclosed milk glass scale thermometers are suitable for government verification or for government calibration.
Certifications: Conforms to DIN 12785.
Ordering information: Available with or without verification certificate.
Packaging: Packed in a transparent square plastic case.
Documents
Spécifications
  • Ø:
    10 mm
  • Désignation:
    Dropping point thermometer
  • Longueur:
    240 mm
  • Seq:
    01
  • Précision:
    ±1 °C
  • Remplissage:
    Red special liquid
  • Plage de mesure:
    0…+110 °C
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • AMARM235030
    Metal case with metal ferrules, DIN 51801, mounted on dropping point therm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 66,60 €