Partial immerstion thermometers
Partial immerstion thermometers
−10...+50 °C, 1,0 °C, 300 mm, Red special liquid, 76 mm
N° de catalogue AMARG11666-FL
Fournisseur:   Amarell
Partial immerstion thermometers
N° de catalogue AMARG11666-FL
Fournisseur:  Amarell
Partial immerstion thermometers
−10...+50 °C, 1,0 °C, 300 mm, Red special liquid, 76 mm
Prix
8,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Thermometers are permanently marked.
  • Celsius scale
  • Partial immersion
  • Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
Spécifications
  • Profondeur d'immersion:
    76 mm
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Division:
    1,0 °C
  • Remplissage:
    Red special liquid
  • Plage de mesure:
    −10...+50 °C