Partial immerstion thermometers
−10...+150 °C, 1,0 °C, 300 mm, Red special liquid, 76 mm
N° de catalogue AMARG11616-FL
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Thermometers are permanently marked.
- Celsius scale
- Partial immersion
- Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
Spécifications
- Profondeur d'immersion:76 mm
- Longueur:300 mm
- Seq:03
- Division:1,0 °C
- Remplissage:Red special liquid
- Plage de mesure:−10...+150 °C