Dip slides
Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
N° de catalogue LIOF525322
Fournisseur:   LIOFILCHEM
Dip slides
N° de catalogue LIOF525322
Fournisseur:  LIOFILCHEM
Numéro CAS:  
Dip slides
Dip slides
Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
Numéro CAS:  
Prix
51,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    20
  • Désignation:
    Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2
Spécifications