Recombinant HTLV-1 p24 Core
100 µG
N° de catalogue APOSBITP1909-100UG
Fournisseur: Apollo Scientific
Recombinant HTLV-1 p24 Core
N° de catalogue APOSBITP1909-100UG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100 µG
- Cat. No.:APOSBITP1909-100UG
- Synonyme de protéine:HTLV-1 p24c
- Nom de la protéine/du peptide:HTLV-1 p24 Core
- Type de protéine/peptide:Recombinant
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



