Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pyrogallol 98+%

Pyrogallol 98+%

Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSOR11265-500G
Irritant
Santé
Fournisseur:   Apollo Scientific
Pyrogallol 98+%
N° de catalogue APOSOR11265-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  87-66-1
Pyrogallol 98+%

Bottle, 500 g

Numéro CAS:  87-66-1
Prix
79,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • Numéro CAS:87-66-1
  • Formule:C₆H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002192
  • Poids moléculaire:126.11 g/mol
  • Point d'ébullition:309 °C
  • Point de fusion:131…135 °C
  • Densité:1,45 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-762-9

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    500 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.