Pyrogallol 98+%
Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSOR11265-1KG
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- Numéro CAS:87-66-1
- Formule:C₆H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00002192
- Poids moléculaire:126.11 g/mol
- Point d'ébullition:309 °C
- Point de fusion:131…135 °C
- Densité:1,45 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:201-762-9
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 kg
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



