Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
1-Méthylimidazole 99%

1-Méthylimidazole 99%

Bottle, 2,5 L
N° de catalogue APOSOR10004-2.5L
Corrosif
Toxique
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
1-Méthylimidazole 99%
N° de catalogue APOSOR10004-2.5L
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  616-47-7
1-Méthylimidazole 99%

Bottle, 2,5 L

Numéro CAS:  616-47-7
Prix
174,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
  • Numéro CAS:616-47-7
  • Formule:C₄H₆N₂
  • Numéro MDL:MFCD00005292
  • Poids moléculaire:82.11 g/mol
  • Point d'ébullition:198 °C
  • Point de fusion:–6 °C
  • Densité:1,03 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:92 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:210-484-7
  • UN:2922
  • ADR:8+6.1,II

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    2,5 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.