Triéthylamine 99%
Triéthylamine 99%
Bottle, 500 mL
Catalog # APOSOR9284-500ML
Flammable
Corrosive
Irritant
Supplier:   Apollo Scientific
Triéthylamine 99%
Catalog # APOSOR9284-500ML
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  121-44-8
Triéthylamine 99%
Bottle, 500 mL
CAS Number:  121-44-8
Price
21,80 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyms:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • CAS Number:121-44-8
  • Formula:(C₂H₅)₃N
  • MDL Number:MFCD00009051
  • Molecular Weight:101.19 g/mol
  • Boiling Pt:89…90 °C
  • Melting Pt:–115 °C
  • Density:0,726 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:–6 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:204-469-4
  • UN:1296
  • ADR:3+8,II
Documents
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    500 mL
Specifications