cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Bottle, 5 g
APOSOR8964-5G
: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
- :2584-71-6
- :C₅H₉NO₃
- :MFCD00005252
- :131.13 g/mol
- :243…248 °C (déc.)
- :Température ambiante
- :219-963-5
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:5 g