cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Bottle, 25 g
N° de catalogue APOSOR8964-25G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
N° de catalogue APOSOR8964-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  2584-71-6
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Bottle, 25 g
Numéro CAS:  2584-71-6
Prix
53,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numéro CAS:2584-71-6
  • Formule:C₅H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00005252
  • Poids moléculaire:131.13 g/mol
  • Point de fusion:243…248 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:219-963-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g
Spécifications